Läs mer
Bel-Art™ HDPE Dispenserkanna
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
20 L
Material:
HDPE
Produkttyp:
Utmatningskanna
Beschreibung
- Lagringskapacitet är 20 liter (5 gallons)
- Gradering i gallon är gjuten i sidan
- Kanna tillverkad av stark och lätt HDPE
- Mått: 25 x 38 cm (9-7/8 x 15 tum)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | För att lagra och dispensera vanliga lösningar, inklusive städningsmedel, avjoniserat/destillerat vatten eller andra vattenhaltiga vätskor |
| Material | HDPE |
| Mun stil | Bred |
| Produkttyp | Utmatningskanna |
| Sterilitet | Icke-steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur