Läs mer
Bel Art™ Dry-Keeper™ Exsickatorskåp
Produktkod. 10155043 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Genomskinligt
Klart
Skåp stil:
Horisontell
Vertikal
Antal hyllor:
2 Justerbar
2 justerbara perforerade hyllplan
3 justerbara perforerade
Håller:
70 burkar
78 burkar
87 burkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10155043
Brand: Bel Art™ H420560001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Klara, hållbara exsickatorskåp i polystyren har svarta ABS-accenter och flyttbara hyllor för att justera konfigurationen av torra förvaringsutrymmen för fuktkänsliga material.
  • Generous 2 cu. ft. interior volume
  • Adjustable, removable, and perforated shelves facilitate full circulation of air; additional shelves and rails sold separately
  • Large, in-door dial hygrometer for easy visualization of RH%
  • Gasketed door closes with two latches for a tight seal
  • Standard cabinets include desiccant tray (desiccant sold separately)
Horizontal Cabinets
  • Include two shelves
  • Shelf rails can be repositioned on any one of eight steps set at 1.1 in. (28 mm) intervals
  • Interior opening measures 17.75 x 9 in. (45 x 23 cm)
Vertical Cabinets
  • Includes three shelves
  • Shelf rails can be repositioned on any one of 15 steps set at 1.1 in. (28 mm) intervals
  • Interior opening measures 10 x 17 in. (25 x 43 cm)
Autodesiccator (H42058-0003, H42056-1003)
  • 120VAC electronic dehumidification system maintains relative humidity levels at 30 to 40%†; keeps dry air circulating throughout the cabinet
  • Permanent desiccant contained in the control unit
  • Red light indicates operation of the 4.5 hour absorption period; green light indicates operation of the 0.5 hour regeneration of the desiccant
†RH%-nivåerna i skåpets inre kan variera beroende på rumstemperatur, rums-RH% och användningsförhållanden.
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Skåp stil Vertikal
Material Methyl Methacrylate
Produkttyp Desiccator
Dörr stil Hinged and gasketed
För användning med (applikation) Adjusting dry storage space configuration for moisture-sensitive materials, can be used with Scienceware™ desiccant cartridges, canisters or similar desiccant
Håller 70 burkar
Inkluderar Black ABS accents, 3 adjustable perforated shelves and shelf rails, desiccant tray and dial hygrometer, 2 metal hinges and latches, door-mounted hygrometer
Antal hyllor 3 justerbara perforerade
Volym (engelska) 2 cu. ft.
Längd (engelska) 12.5 in.
Längd (metrisk) 31.75 cm
Bredd (engelska) Dörr 9.8 in.
Bredd (metrisk) dörr 25 cm
Höjd (engelska) 20 in.
Höjd (engelska) Öppning 17.7 in.
Höjd (metrisk) 51 cm
Djup (engelska) 15.5 in.
Djup (metriskt) 39.3 cm