Läs mer
Bel Art™ Dry-Keeper™ Exsickatorskåp
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Genomskinligt
Klart
Skåp stil:
Horisontell
Vertikal
Antal hyllor:
2 Justerbar
2 justerbara perforerade hyllplan
3 justerbara perforerade
Håller:
70 burkar
78 burkar
87 burkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Generösa 2 cu. ft. inre volym
- Justerbara, avtagbara och perforerade hyllor underlättar full cirkulation av luft; extra hyllor och skenor säljs separat
- Stor hygrometer inomhus för enkel visualisering av RH%
- Packad dörr stängs med två spärrar för tät tätning
- Standardskåp inkluderar torkmedelsbricka (torkmedel säljs separat)
Horisontella skåp
- Inkludera två hyllor
- Hyllskenor kan flyttas på vilket som helst av åtta steg inställda på 1,1 tum. (28 mm) intervaller
- Invändig öppning mäter 17,75 x 9 tum. (45 x 23 cm)
Vertikala skåp
- Innehåller tre hyllplan
- Hyllskenor kan flyttas på vilket som helst av 15 steg inställda på 1,1 tum. (28 mm) intervaller
- Invändig öppning mäter 10 x 17 tum. (25 x 43 cm)
Autodesickator (H42058-0003, H42056-1003)
- 120VAC elektroniskt avfuktningssystem håller en relativ fuktighetsnivå på 30 till 40 %† ; håller torr luft cirkulerande i hela skåpet
- Permanent torkmedel som finns i styrenheten
- Rött ljus indikerar drift av 4,5 timmars absorptionsperiod; grönt ljus indikerar drift av 0,5 timmars regenerering av torkmedlet
†RH%-nivåerna i skåpets inre kan variera beroende på rumstemperatur, rums-RH% och användningsförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Skåp stil | Horisontell |
| Material | Metylmetakrylat |
| Produkttyp | Torkskåp |
| Dörr stil | Gångjärnsförsedd och packad |
| För användning med (applikation) | Justering av torr lagringsutrymmeskonfiguration för fuktkänsliga material, kan användas med Scienceware™ torkmedelspatroner, burkar eller liknande torkmedel |
| Håller | 87 burkar |
| Inkluderar | Svarta ABS-accenter, 2 justerbara hyllor, Auto-exsickator, dörrmonterad hygrometer |
| Antal hyllor | 2 Justerbar |
| Volym (engelska) | 2 cu. ft. |
| Visa mer |