Läs mer
Bel-Art™ Jordvänliga skedar med långa handtag
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,23 ml
2,46 ml
4,93 ml
Beskrivning
- Produktionen av 100 % växtbaserad PLA bidrar med färre växthusgaser och använder mindre icke-förnybar energi från källa till harts än dess petroleumbaserade motsvarigheter.
- Avfallshanteringsalternativ inkluderar industriell kompostering för biologisk nedbrytbarhet, förbränning, återvinning och deponi.
- FDA-klassade skedar är säkra för kontakt med mat, läkemedel och kosmetika.
- Jämförbar i styrka och hållbarhet med polystyren, polypropen och andra plasthartsprovtagningsverktyg.
- Långt handtag, 7 tum. (17,8 cm), hjälper till att förhindra personlig kontakt med provmaterial när du når flaskor, burkar och andra begränsade utrymmen.
- Kanten på varje skål har en platt kant för att hjälpa till att samla och mäta små mängder med noggrannhet.
- Använd en separat sked för varje provmaterial för att undvika korskontaminering.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 2,46 ml |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Produkttyp | Jordvänlig provtagningssked |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att ta prover från flaskor, burkar och andra begränsade utrymmen och hjälpa till att undvika personlig kontakt med provmaterial, som används som ett grönt alternativ till petroleumbaserade provtagningsverktyg |
| Inkluderar | Platt kantkant |
| Längd (engelska) Handtag | 16,9 cm |
| Längd (metriskt) handtag | 17.8 cm |
| Material | PLA-harts |
| Visa mer |