Läs mer
Bel-Art™ Jordvänliga skedar med långa handtag
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13432479 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,23 ml
2,46 ml
4,93 ml
Produktkod. 13432479
Brand: Bel-Art™ F369441000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska miljöpåverkan med PLA (polymjölksyra) hartsprovtagningsskedar
  • Produktionen av 100 % växtbaserad PLA bidrar med färre växthusgaser och använder mindre icke-förnybar energi från källa till harts än dess petroleumbaserade motsvarigheter.
  • Avfallshanteringsalternativ inkluderar industriell kompostering för biologisk nedbrytbarhet, förbränning, återvinning och deponi.
  • FDA-klassade skedar är säkra för kontakt med mat, läkemedel och kosmetika.
  • Jämförbar i styrka och hållbarhet med polystyren, polypropen och andra plasthartsprovtagningsverktyg.
  • Långt handtag, 7 tum. (17,8 cm), hjälper till att förhindra personlig kontakt med provmaterial när du når flaskor, burkar och andra begränsade utrymmen.
  • Kanten på varje skål har en platt kant för att hjälpa till att samla och mäta små mängder med noggrannhet.
  • Använd en separat sked för varje provmaterial för att undvika korskontaminering.
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 4,93 ml
Certifikat och efterlevnad FDA
Produkttyp Jordvänlig provtagningssked
För användning med (applikation) Idealisk för att ta prover från flaskor, burkar och andra begränsade utrymmen och hjälpa till att undvika personlig kontakt med provmaterial, som används som ett grönt alternativ till petroleumbaserade provtagningsverktyg
Inkluderar Platt kantkant
Längd (engelska) Handtag 16,9 cm
Längd (metriskt) handtag 17.8 cm
Material PLA-harts
Typ av handtag Lång