Läs mer
Bel Art™ Säkerhetsstationer för ögonspolning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-35138 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Höjd (engelska):
13,75 tum.
15 tum
Bredd (engelska):
17,5 tum
18 tum
Produktkod. 10589801
Brand: Bel Art™ F248680000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsstationer för ögonspolning erbjuder en inbyggd ögonkopp som gör att användaren kan behandlas i vilken position som helst och ger effektiv och omedelbar ögonspolning.
  • Tre stationer finns tillgängliga för att passa alla arbetsstationer: en enkel- eller dubbelstation med 1000 ml (32 oz) ögonsköljflaska eller en enkelstation med en 500 ml (16 oz) flaska
  • Skickas med tomma flaskor
  • Instruktionsdiagram på flaskan och stationen bekräftar hur man använder ögonsköljflaskan
  • Inkluderar flerspråkiga vägbeskrivningar på stationen (engelska, franska, tyska och spanska)
  • Mått för en enda station: 44,5 W x 38 cmH (17 1/2 x 15 tum) dubbla stationsmått: 45,7 W x 34,9 cmH (18 x 13,75 tum)
  • Hårdvara ingår ej
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Färg Klart
Flödeshastighet 1 gpm
Höjd (engelska) 13,75 tum.
Höjd (metrisk) 34.92 cm
Inkluderar Två tomma 1000 ml flaskor, underhållsinstruktioner
Material LDPE
Montering Vägg
Produkttyp Dubbel ögontvättstation
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.72 cm