Läs mer
Bel-Art™ Snabbutlösningspipett Pump™ II Pipettrar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå
Grön
Röd
För användning med (applikation):
Pipetter upp till 10mL
Pipetter upp till 2 ml
Pipetter upp till 25 ml
Beskrivning
- Vrid det räfflade tumhjulet för att suga upp vätska till önskad volym
- Tryck lätt på snabbspaken för att snabbt dispensera
- Vrid på tumhjulet för gradvis utmatning
- Glas- eller plastpipetter sätts enkelt in i en unik krage med stabiliserande fingrar för ett säkert grepp
- Storlekarna är färgkodade; kan tas isär för rengöring
Beställningsinfo
Pipeter säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Grön |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Serologisk pipett |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen, silikongummi |
| Modell | Pipettpump II |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |