Läs mer
Bel Art™ Flaskup™ Flaskhållare
Produktkod. 11372184 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
55 mm
64 mm
Produktkod. 11372184
Brand: Bel Art™ F389512004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med lätt avsmalning på innerväggen som gör att en mängd olika storlekar rundbottnade flaskor kan passa i en hållare
  • Polypropen fabrikat
  • Bred bas stabiliserar flaskor för att förhindra spill
  • Slitsar i sidor gör att du kan se flaskans innehåll
  • Skåror i sidoväggen rymmer rör eller instrumentering
  • Glasfyllt harts lägger till vikt för större stabilitet
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Flaskställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Håller Kolvar (olika storlekar)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Cylindrisk
Hyllor Ingen
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 50 ml runda och avsmalnande bottenkolvar
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 58 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Inre 55 mm