Läs mer
Bel-Art™ Replacement Cushion for Inoculating Turntable
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- For use with Bel-Art™ Inoculating Turntable
- This economical, hand-operated turntable allows even distribution of bacterial cells in Petri dishes from 60–100mm in diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Insida | 4 in. |
| Diameter (metrisk) Insida | 8 cm |
| Längd (engelska) | 4 in. |
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Material | Neoprene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Storlek | Short |
| Produkttyp | Cushion |
| För användning med (utrustning) | Petri Dish Inoculating Turntable (14-512-64) |