Läs mer
Bel Art™ Lab-Aire™ II Torkställ för glas
Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
19
38
57
76
114
Produkttyp:
Bänk/väggmonterad rack (1-vånings)
Bänkställ (1-nivå)
Bänkställ (2-vånings)
Bänkställ (3-vånings)
Väggmonterat ställ (2-vånings)
Väggmonterat ställ (3-vånings)
Höjd (engelska):
8,4 tum
9,4 tum
15,4 tum.
16,4 tum
22,4 tum
23,4 tum.
Djup (engelska):
5 tum
16,9 cm
10 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Torkställ för glas och plastvaror för väggar eller bänkskivor
- Torka och förvara ömtåliga laboratorieartiklar inklusive bägare, flaskor, flaskor, provrör och cylindrar på dessa utrymmesbesparande torkställningar
- Enkelsidiga bänkmodeller passar platt mot en vägg
- Dubbelsidiga bänkmodeller ger dubbel kapacitet (upp till 114 pinnar) med ett något större fotavtryck
- Tre storlekar och längder av V-kanalpinnar kan flyttas för att hålla en mängd olika laboratorieartiklar
- Robust ABS-plastkropp och pinnar torkar rent och kommer inte att korrodera
- Väggmonterade modeller har monteringspunkter som passar standard pegboards
- Pinnar tillgängliga separat för att omkonfigurera ställ för specifika torkningskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Pinnar |
| Produkttyp | Väggmonterat ställ (2-vånings) |
| Array | 38 x 1 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Grädde, Kricka |
| Håller | Lab Glasvaror, Lab plastartiklar |
| Material | ABS |
| Positioner | 38 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | Ingen |
| Visa mer |