Läs mer
Bel Art™ Lab-Aire™ II Torkställ för glas
Produktkod. 15530102 Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
19
38
57
76
114
Produkttyp:
Bänk/väggmonterad rack (1-vånings)
Bänkställ (1-nivå)
Bänkställ (2-vånings)
Bänkställ (3-vånings)
Väggmonterat ställ (2-vånings)
Väggmonterat ställ (3-vånings)
Höjd (engelska):
8,4 tum
9,4 tum
15,4 tum.
16,4 tum
22,4 tum
23,4 tum.
Djup (engelska):
5 tum
16,9 cm
10 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15530102
Brand: Bel Art™ F189330012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Torkställ för glas och plastvaror för väggar eller bänkskivor
  • Torka och förvara ömtåliga laboratorieartiklar inklusive bägare, flaskor, flaskor, provrör och cylindrar på dessa utrymmesbesparande torkställningar
  • Enkelsidiga bänkmodeller passar platt mot en vägg
  • Dubbelsidiga bänkmodeller ger dubbel kapacitet (upp till 114 pinnar) med ett något större fotavtryck
  • Tre storlekar och längder av V-kanalpinnar kan flyttas för att hålla en mängd olika laboratorieartiklar
  • Robust ABS-plastkropp och pinnar torkar rent och kommer inte att korrodera
  • Väggmonterade modeller har monteringspunkter som passar standard pegboards
  • Pinnar tillgängliga separat för att omkonfigurera ställ för specifika torkningskrav
Specifikationer
Inkluderar Pinnar
Produkttyp Bänkställ (2-vånings)
Array 38 x 1
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grädde, Kricka
Håller Lab Glasvaror
Material ABS
Positioner 38
Form Rektangulär
Hyllor Ingen
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Lab Glasvaror
Storlek 375 x 254 x 391 mm
Längd (metrisk) 391 mm
Bredd (metrisk) 37.5 cm
Bredd (engelska) 14,75 tum
Höjd (metrisk) 39 cm
Höjd (engelska) 15,4 tum.
Djup (engelska) 16,9 cm
Djup (metriskt) 17.8 cm