Läs mer
Bel Art™ Vakuumexsickator, bärnstensfärgad
Produktkod. 16876040 Handla allt SP Scienceware Produkter
Volym (metrisk):
11 l
23 l
35 l
Antal hyllor:
2/4
3/5
Produktkod. 16876040
Brand: Bel Art™ F424004121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Torkmedelsbricka (torkmedel säljs separat)
UV-blockerande bärnstensexsickator ger vakuumupprätthållande i en utrymmesmaximerande kub.
  • Vakuumexsickatorer av hög kvalitet ger vakuumintegritet som varar tre gånger längre än en genomsnittlig vakuumexsickator, vilket resulterar i lägre underhåll och större sinnesfrid.
  • Kan upprätthålla 29 tum-Hg vakuum i över 72 timmar vid rumstemperatur, de förblir gastäta vilket möjliggör tillförlitlig lagring eller experiment under längre perioder.
  • Viton™ 3-vägsventil erbjuder konsekvent och enhetlig vakuumdragning, vakuumutlösning eller gasutbyte.
  • Transparent polykarbonatkonstruktion är hållbar, lätt att rengöra, kemikaliebeständig och möjliggör snabb visualisering av exsickatorinnehållet.
  • Bärnstensfärgade UV-blockerande modeller blockerar 100 % av UVA-, B- och C-ljus för att minimera skador eller missfärgning av ljuskänsliga prover.
  • Använd med valfritt vakuum med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfot per minut (CFM) fot eller mer.
  • Vakuumnivåkontroll förenklas med en inbyggd analog vakuummätare på toppen av enheten.
  • Högkvalitativ silikon O-ring och specialdesignad låsring möjliggör enastående vakuumförmåga med praktiskt taget inget läckage.
  • Låsring säkrar övre och undre halvorna när vakuum inte används; ger extra bekvämlighet och säkerhet vid flyttning av enheten.
  • Sex modeller att välja mellan; 6, 10 och 20 liters inre volym i klar eller UV-blockerande bärnsten.
Specifikationer
Färg Bärnsten
Material Polykarbonat
Produkttyp Vakuumexsickator
Dörrtyp Med gångjärn
Inkluderar Torkmedelsbricka, 2 perforerade hyllor, inbyggda portar, luckmonterad analog vakuummätare
Max. Hyllbelastning 5 kg
Antal hyllor 2/4
Stil Skåp
Volym (engelska) 0,8 cu. ft.
Volym (metrisk) 23 l
Mått (D x B x H) Inredning 14,37 x 13,6 x 9,75 tum. (36,5 x 34,6 x 24,6 cm)
Bredd (engelska) 41 cm
Bredd (engelska) Dörr 11,6 tum
Bredd (engelska) Interiör 13,6 tum
Bredd (metrisk) 42 cm
Bredd (metrisk) dörr 29.5 cm
Bredd (metrisk) Interiör 34.6 cm
Höjd (metrisk) 28 cm
Höjd (engelska) 11 tum
Höjd (engelska) Dörröppning 9,6 tum
Höjd (engelska) Interiör 9,75 tum.
Höjd (metrisk) Dörröppning 24.5 cm
Höjd (metrisk) interiör 24.6 cm
Djup (engelska) 15,62 tum
Depth (engelska) Interiör 14,37 tum
Djup (metriskt) 39.7 cm
Djup (metrisk) interiör 36.5 cm
Diameter (engelska) Yttre 15,62 tum
Diameter (metrisk) Inre 34.6 cm
Diameter (metrisk) Yttre 39.69 cm
Vikt (engelska) 18 lb.
Vikt (metrisk) 8.2 kg