Läs mer
Bel Art™ Flytande kvävekylt murbruk
Produktkod. p-46122 Handla allt SP Scienceware Produkter
Inkluderar:
Endast Motar
Mortelskål, bostäder
Produktkod. 10489984
Brand: Bel Art™ H372600000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för att mala frysta prover, denna produkt inkluderar ett kraftigt isolerat blått polyetenhölje som håller flytande kväve kallt längre.
  • 304 rostfritt stålbruk hängande ovanför en skål av rostfritt stål innehåller flytande kväve
  • Reservbruk (12-947-2) är användbara för att slipa olika typer av prover på samma dag
  • Det isolerade handtaget är avtagbart för att spara utrymme; 10,2 cm (4 tum) lång
  • Tre sugkoppsfötter stabiliserar enheten på arbetsbänken
  • Rekommenderad storlek på mortelstöten är vilken storlek som helst som är lämplig för en 275 ml mortel (ingår ej)
Beställningsinfo
Huset mäter 6 1/2 dia. x 4 1/2 in.H (16,5 x 11,4 cm).
Specifikationer
Objektbeskrivning Flytande kvävekylt murbrukset
Kapacitet (metrisk) 275 mL
Avsluta Polerad
Kapacitet (engelska) 9,29 oz.
Diameter (engelska) Yttre 6,5 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 16.5cm
Produkttyp Flytande kvävekylt murbruk
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Rekommendera mortelstöt lämplig för användning med en 275mL mortel
För användning med (applikation) Idealisk för bearbetning av frysta vävnadsprover
Inkluderar Mortelskål, bostäder
Kapacitet 9,29 oz., 275 ml
Typ Slev i rostfritt stål