Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Lång styv skrapa
Produktkod. 10657501 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metriskt) handtag:
28,5 cm
Produktkod. 10657501
Brand: Bel-Art™ H368200000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platt skrapa har en rak, mejselliknande skrapkant som kan slipas om
  • Tillverkad av glasförstärkt polyimidnylon
  • Bladlängd: 14 cm (5,5 tum)
  • Högsta temperatur: 180 °F (82 °C)
Specifikationer
Längd (engelska) Blade 5,5 tum
Längd (metrisk) kniv 14 cm
Bredd (engelska) Blade 2,5 tum
Bredd (metrisk) kniv 6.3 cm
Längd (engelska) Handtag 11,2 tum
Längd (metriskt) handtag 28,5 cm
Produkttyp Styv skrapa
Material Glasförstärkt polyimid Nylon