Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ishinkar
Produktkod. 13412439 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
4 L
Färg:
Blått
Klart
Rött
Svart
Höjd (engelska):
7,06 tum.
9 tum
Produktkod. 13412439
Brand: Bel Art™ M168074002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överlägsna isoleringsegenskaper kombinerat med hög kemikalieresistens
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
  • Kompatibel inte bara med våt is, utan även med material med ultralåg temperatur, inklusive torris, saltuppslamningar, torrislösningsmedelsuppslamningar eller flytande kväve
  • Klarar ett brett temperaturområde från -196 C (-°320 F) °till 100 C (°212 °F)
  • Högkvalitativa, expanderade uretan-ishinkar är lätta, hållbara, svettfria och ogenomträngliga för fukt och lukt
  • Bekväm hällpip, droppsäkra fälgar, en påfyllningslinjeindikator
  • Tättslutande lock och bas för enkel stapling
  • Lätt strukturerad, halkfri yta och upphöjd kant ger säker transport och en stilren look
Specifikationer
Höjd (metrisk) 22.86 cm
Höjd (engelska) 9 tum
Diameter (metrisk) 26.67 cm
Kapacitet (engelska) 0,9 gal.
Inkluderar Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Design Lätt strukturerad, halkfri
Material Uretan
Diameter (engelska) 10,5 tum
Typ Ishink
Färg Svart
Kapacitet (metrisk) 4 L
Håller 24 mikrorör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde -196 °C till +100 °C