Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ishinkar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
4 L
Färg:
Blått
Klart
Rött
Svart
Höjd (engelska):
7,06 tum.
9 tum
Beskrivning
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
- Kompatibel inte bara med våt is, utan även med material med ultralåg temperatur, inklusive torris, saltuppslamningar, torrislösningsmedelsuppslamningar eller flytande kväve
- Klarar ett brett temperaturområde från -196 C (-°320 F) °till 100 C (°212 °F)
- Högkvalitativa, expanderade uretan-ishinkar är lätta, hållbara, svettfria och ogenomträngliga för fukt och lukt
- Bekväm hällpip, droppsäkra fälgar, en påfyllningslinjeindikator
- Tättslutande lock och bas för enkel stapling
- Lätt strukturerad, halkfri yta och upphöjd kant ger säker transport och en stilren look
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 22.86 cm |
| Höjd (engelska) | 9 tum |
| Diameter (metrisk) | 26.67 cm |
| Kapacitet (engelska) | 0,9 gal. |
| Inkluderar | Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas |
| Design | Lätt strukturerad, halkfri |
| Material | Uretan |
| Diameter (engelska) | 10,5 tum |
| Typ | Ishink |
| Färg | Rött |
| Visa mer |