Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Torkrör av polyeten med slangkopplingar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
22 mm
152 mm
203 mm
Produkttyp:
Byte av torkslang
Torkrör
Beskrivning
Kräver
Torkmedel
- Mått: 16 mm ID x 19 mm OD (0,675 x 0,75 tum) i tre längdalternativ (4, 6 eller 8 tum)
- Varje rör levereras med två polypropenkopplingar som klarar 6,4 till 9,5 mm (0,25 till 0,375 tum) ID-slang
- Ytterligare monteringstips kan köpas separat
- Torkmedel ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Passar rör | 6,4 till 9,5 mm |
| Längd (engelska) Tips | 0,87 tum. |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) spets | 22 mm |
| Längd (metrisk) | 152 mm |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Torkrör |