Läs mer
Bel-Art™ Bärbart handskboxsystem
Handla allt SP Scienceware Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Inkluderar:
Med gasportar
Utan gasportar
Beskrivning
Innehåller
Supplied with one pair of gloves and two clamping rings
- Large acrylic window with 6 in. circular glove ports permits safe viewing of operations; 8 in. diameter side port allows easy insertion of material and equipment
- Large size, 22 in. long (20 in. installed) neoprene gloves are included; Provides good protection against gas, liquid or solid penetration
- Gloves are secured to the 6 in. circular port holes with clamping rings (included)
- Body molded from LDPE with round corners throughout for easy cleaning
Beställningsinfo
Mått (L x B x H): 13 x 27 x 22 tum. (33 x 69 x 56 cm). Fraktvikt: 38 lb. (17,2 kg). Observera att ersättningsklämringar (fabrikenr. 500290200) och ersättningshandskar av neopren (fabrikantnr. H500290000) finns tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Glove Box |
| Material | LDPE with Acrylic Window |
| Färg | White |
| Djup (metriskt) | 33 cm |
| För användning med (utrustning) | Gas Ports, Glove Box Gloves |
| Höjd (metrisk) | 55 cm |
| Antal fack | 1 |
| Volym (metrisk) | 126.5 L |
| Vikt (metrisk) | 17.2 kg |
| Bredd (metrisk) | 68.5 cm |