Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Halvstora provrörsställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Klart
Orange
Positioner:
20
24
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Epoxibeläggning för kemikalie- och korrosionsbeständighet
- Fyrkantiga hål i gallret
- Tre däck med slitsad gallerbotten
- Finns för att hålla 10-13, 13-16 eller 16-20 mm diameter rör
- Autoklaveringsbar
- Opåverkad av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
- Tål temperaturintervall från -223 C (-°369 °F) till 121 C (°250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 6 x 4 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Orange |
| Håller | Rör (13 till 16 mm) |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Positioner | 24 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Visa mer |