Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Halvstora provrörsställ
Produktkod. 15520052 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Klart
Orange
Positioner:
20
24
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15520052
Brand: Bel Art™ F187882003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vattenbad, laminärt flödeshuvar, dragskåp eller någon plats där utrymmet är begränsat
  • Epoxibeläggning för kemikalie- och korrosionsbeständighet
  • Fyrkantiga hål i gallret
  • Tre däck med slitsad gallerbotten
  • Finns för att hålla 10-13, 13-16 eller 16-20 mm diameter rör
  • Autoklaveringsbar
  • Opåverkad av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
  • Tål temperaturintervall från -223 C (-°369 °F) till 121 C (°250 °F)
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 5 x 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Håller Rör (16 till 20 mm)
Material Epoxibelagt stål
Positioner 20
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 16 - 20 mm rör
Temperaturområde (metriskt). -23 °C till +121 °C
Mått (L x B x H) 12,5 x 10,8 x 6,4 cm (4,94 x 4,25 x 2,5 tum)
Diameter (metrisk) öppning 20 mm