Läs mer
Bel Art™ SP Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridges
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
11,4 cm
19,7 cm
23,8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Desiccant changes color from blue when dry to pink when moist Saturated gel can be regenerated in a 150°C (300°F) vented oven until blue color returns
- Cartridge can be regenerated repeatedly without degradation
- Desiccant beads contained in a durable, polyester felt bag with a perforated Mylar°Cover Cartridges are individually sealed in moisture proof pouches ready for immediate use
Beställningsinfo
Fits Bel-Art Space Saver™ desiccators in addition to other desiccators of similar size.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 23,8 cm |
| Produkttyp | Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridge |
| Material | Polyester |
| För användning med (applikation) | Convenient, easy-to-handle cartridges with Natrasorb™ TI indicating silica gel beads, for 250mm dia. desiccators |
| Vikt (engelska) | 2.99 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.36 kg |
| Diameter (engelska) Yttre | 9.37 in. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Desiccant in a Cartridge
- Fara
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .