Läs mer
Bel Art™ SP Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridges
Produktkod. p-32652 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
11,4 cm
19,7 cm
23,8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10709475
Brand: Bel Art™ F420450160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Convenient, easy-to-handle cartridges with Natrasorb™ TI indicating silica gel beads. Bel Art SP Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridges can also be used with other plastic desiccators of similar size.
  • Desiccant changes color from blue when dry to pink when moist Saturated gel can be regenerated in a 150°C (300°F) vented oven until blue color returns
  • Cartridge can be regenerated repeatedly without degradation
  • Desiccant beads contained in a durable, polyester felt bag with a perforated Mylar°Cover Cartridges are individually sealed in moisture proof pouches ready for immediate use
Beställningsinfo
Fits Bel-Art Space Saver™ desiccators in addition to other desiccators of similar size.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 11,4 cm
Produkttyp Scienceware™ Reusable Desiccant Cartridge
Material Polyester
För användning med (applikation) Convenient, easy-to-handle cartridges with Natrasorb™ TI indicating silica gel beads, for 160mm dia. desiccators
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.23 kg
Diameter (engelska) Yttre 4.5 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Desiccant in a Cartridge
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .