Läs mer
Bel Art™ Secador™ Gas-purge exsickatorskåp
Produktkod. 15149124 Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
21,3 cm
41,7 cm
51,8 cm
Färg:
Bärnsten
Klart
Antal hyllor:
1 fast ventilerad justerbar hylla
2 justerbara hyllplan med ventilation
3
3 perforerade avtagbara hyllor
Modell:
1,0
3,0
4,0
Produktkod. 15149124
Brand: Bel Art™ F420741009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i ett brett utbud av storlekar för gasrensad uttorkning.
  • Skapa en kontrollerad miljö med torr kvävetorkning eller andra gaser att välja bland; Dammfri och önskvärd för många applikationer inklusive renrumsmiljöer
  • Bakre monterade gasportventiler accepterar 0,25 tum slangar och kan stängas för att använda vanliga torkmedel
  • Den attraktiva designen och robusta konstruktionen Secador linje av exsickatorskåp säkerställer enkel och pålitlig förvaring av fukt- och ljuskänsliga produkter; Durastar™ sampolyesterkonstruktion blockerar 99 % av UV-ljuset och motstår fläckar, krackelering och kemiska angrepp
  • Bärnstensfärgade modeller minskar synligt ljus med över 50 % för optimal lagring av ljuskänsliga material som reagenser, analytiska standarder och undersökningsföreningar
  • Stora luckor med lättöverskådlig hygrometer maximerar åtkomsten till det inre utrymmet och har en patenterad tätningsdesign, flikspärrar och säkerhetsöglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar
  • Perforerade hyllor underlättar cirkulationen av torr luft; Plats för torkmedel under nedersta hyllan
  • Modellerna 1.0, 2.0, 3.0 och 4.0: Vertikala enheter har ett kompakt 16,3 L x 13,4 tum W-fotavtryck för platsbesparande stapling upp till 3 enheter högt och sidodörr som öppnas till vänster; 4.0 horisontell har ett bredare fotavtryck, lägre höjd och neddragbar ugnsdörr
  • US-patent: 6,834,920; 7,318,630 och D474,626
Mått
  • Secador 1,0: 0,74 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 tum. H
  • Secador 2,0: 1,16 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 tum. H
  • Secador 3,0: 1,55 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 tum H
  • Secador 4,0: 1,87 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 tum. H
Beställningsinfo
Använd med torkmedelspatroner Fabr. nr 420450250, 420450200, 420480100. Ersättningshyllor tillgängliga: 4.0-enheter kan konverteras från vertikal till horisontell konfiguration eller vice versa genom att vrida enheten och beställa lämpligt antal hyllor; Ersättningshylla för horisontella 4.0-skåp, mfr. nr 420740001 eller ersättningshylla för vertikala 1.0, 2.0, 3.0 eller 4.0 skåp, mfr. nr 420741001.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Bärnsten
Skåp stil Vertikal
Material Co polyester
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Vänsterhängd och packad
För användning med (applikation) Skapa en kontrollerad miljö med torr kvävetorkning eller andra valfria gaser, dammfri och önskvärd för många applikationer inklusive renrumsmiljöer
Inkluderar Bakmonterade gasportventiler, bärhandtag, 2 spärrar och öglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar, dörrmonterad hygrometer
Modell 4,0
Antal hyllor 3
Motstånd Kemikalier, fläckar och fina sprickor
Volym (engelska) 1,87 cu. ft.
Mått (L x B) 16,3 x 13,4 tum (41,4 x 34,1 cm)
Längd (engelska) 16,3 tum
Längd (metrisk) 41.4 cm
Bredd (engelska) 13,4 tum
Bredd (metrisk) 34.1 cm
Höjd (engelska) 20,4 tum
Höjd (metrisk) 51,8 cm
Djup (engelska) 16,3 tum
Djup (metriskt) 41.4 cm