Läs mer
Bel Art™ Space Saver Vakuumexsickator
Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
20,6 cm
26 cm
31 cm
Färg:
Klart
Vitt
Material:
Plast
Polykarbonat
Polypropen, polykarbonat
Beskrivning
Innehåller
Upper and lower sections, neoprene O-ring, stopcock, polypropylene sample plate
Avgasa vätskor snabbt och enkelt i laboratoriet eller klassrummet med dessa små vakuumexsickatorer i plast.
- Starka, splittersäkra enheter ger torr förvaring och skydd för känsliga produkter
- Lättare och billigare än glasmodeller av liknande storlek; flisa inte som glas
- Håll ett fullt vakuum (29,9 tum Hg) vid rumstemperatur i 24 timmar
- Avsmalnande kran av polypropen med PTFE-plugg accepterar slangar med 0,25 tum till 0,375 tum. ID och tillåter en kontrollerad ingång av luft, vilket förhindrar onödig turbulens
- Neopren O-ring säkerställer en tät tätning ner till °0 C utan behov av fett (ringen kommer inte att skadas om fett används)
- Flat Dome klar polykarbonat topp med stor räfflad knopp maximerar invändigt spelrum och ger i genomsnitt 13 % större inre volym jämfört med vanliga halvsfäriska kupoler
- Alla modeller inkluderar en 0,125 tum. (0,32 cm) tjock perforerad platta; engångs- eller återanvändbart torkmedel kan placeras på eller under denna platta
- Modeller med genomskinlig polykarbonatbotten ger ökad synlighet från fler vinklar
- Modeller med vit polypropenbotten kan stödja glöddeglar på Minerit HD High Heat keramiska exsickatorplattor (tillgänglig separat, F42038-serien)
- Modeller med klar polykarbonatbotten ger ökad synlighet från fler vinklar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Polykarbonat |
| Produkttyp | Vakuumexsickator |
| Inkluderar | Övre och nedre sektioner, O-ring av neopren, avstängningskran, 0,32 cm tjock polypropen perforerad provplatta, avsmalnande kran av polypropen med PTFE-plugg och rött handtag, platt kupol av klar polykarbonat med stor räfflad knopp |
| Höjd (metrisk) | 26 cm |
| Höjd (engelska) | 10,25 tum |
| Diameter (engelska) Inre | 7,75 tum. |
| Diameter (engelska) Ytterfläns | 9,06 tum. |
| Diameter (engelska) platta | 7,4 tum |
| Diameter (metrisk) yttre fläns | 23 cm |
| Visa mer |