Läs mer
Bel-Art™ Spinbar™ Runda magnetiska omrörarstänger
Produktkod. 11386944 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
76,2 mm
101,6 mm
152,4 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm
16 mm
19 mm
Längd (engelska):
3 tum
4 tum
6 tum
Diameter (engelska):
0,5 tum
0,62 tum.
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11386944
Brand: Bel-Art™ F371110006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cylindriska magnetiska omrörarstänger erbjuder utmärkt centrering och jämn gångegenskaper
  • Small removable pivot ring in center adds to versatility
  • Pivot ring minimizes contact area of bar to vessel, reduces friction and lessens marring of plastic containers
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE low friction coating
  • Durable and inert
  • Autoclave safe
Certifikat
Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Class VI, ISO 9001:2008
Färg White
Diameter (engelska) 0,75 tum
Längd (engelska) 6 tum
Beläggning PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diameter (metrisk) 19 mm
Längd (metrisk) 152,4 mm
Material Alnico Magnet
Kvantitet 50
Form Cylinder
Typ Magnetic Stir Bar with Pivot Ring