Läs mer
Bel-Art™ Spinbar™ Runda magnetiska omrörarstänger
Produktkod. p-3273315 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
76,2 mm
101,6 mm
152,4 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm
16 mm
19 mm
Längd (engelska):
3 tum
4 tum
6 tum
Diameter (engelska):
0,5 tum
0,62 tum.
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11366944
Brand: Bel-Art™ F371110003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindriska magnetiska omrörarstänger erbjuder utmärkt centrering och jämn gångegenskaper
  • Liten avtagbar pivåring i mitten ökar mångsidigheten
  • Pivotring minimerar kontaktytan mellan stång och kärl, minskar friktionen och minskar fläckar av plastbehållare
  • Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI PTFE lågfriktionsbeläggning
  • Hållbar och inert
  • Autoklavsäkert
Certifikat
Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,5 tum
Längd (engelska) 3 tum
Beläggning PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI
Diameter (metrisk) 12,7 mm
Längd (metrisk) 76,2 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 50
Form Cylinder
Typ Magnetisk omrörarstång med pivotring