Läs mer
Bel Art™ Stack Rack Provrörsställ
Produktkod. 15590092 Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
10 till 13 mm rör
Rör (16 till 20 mm)
Rör (20 till 25 mm)
Rör (25 till 30 mm)
Produktkod. 15590092
Brand: Bel Art™ F188602630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har sammankopplade ändplattor med handtag för säker stapling.
  • Polypropenställ
  • Robust och kemikaliebeständig
  • För rör upp till 10 cm (4 tum) lång
  • Numrerade och bokstäverade rader för enkel röridentifiering
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Med vit yta för att göra färgjämförelser lätta
  • Går inte sönder eller fläckar
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 3 x 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (25 till 30 mm)
Material Polypropen
Positioner 24
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) öppning 30 mm