Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Sense-Aable Scoops™ Metall- och röntgenskopor
Produktkod. 12383750 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
Längd (metriskt) handtag:
5,6 cm
5.6 cm
12,7 cm
12.7 cm
Färg:
Blått
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12383750
Brand: Bel-Art™ H369020005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skopa och skopa fragment kan detekteras med standard metalldetektering och röntgenutrustning för att förhindra potentiell produktionskontamination, karantän och återkallelse.
  • Standard metal detection and x-ray equipment can detect scoop fragments as small as 1.6 mm3
  • Molded with a custom FDA grade polystyrene resin blend containing trace amounts of stainless steel Dark blue or black color provides a high contrast background to better view material; Blue coloring conforms to industry standard for metal detectable materials
  • Long handles on 2 and 4 oz. scoops keeps hand farther from sample to reduce contamination or exposure
  • Flat bottom on 2 and 4 oz. scoops holds scoop upright for use a weighing boat: won't spill when resting on flat surface
  • Individually wrapped in polyethylene bag and gamma sterilized, lot stamped—ready for one-time use and disposal
Specifikationer
Sterilitet Sterile
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Färg Svart
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Single-use
Produkttyp Metal and X-Ray Detectable Scoop
Avsluta Impregnated with Stainless Steel Powder
För användning med (utrustning) Metal detection and X-ray equipment
För användning med (applikation) Prevents potential production contamination, quarantine and recal
Inkluderar Certificate of processing for sterilization
Längd (engelska) Handtag 5 in.
Längd (metriskt) handtag 12,7 cm
Material Polystyrene Resin
Typ av handtag Long