Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Sense-Aable Scoops™ Metall- och röntgenskopor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
Längd (metriskt) handtag:
5,6 cm
12,7 cm
Färg:
Blått
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Standard metalldetekterings- och röntgenutrustning kan upptäcka scoopfragment så små som 1,6 mm 3
- Gjuten med en anpassad FDA-kvalitet polystyrenhartsblandning som innehåller spårmängder av rostfritt stål. Mörkblå eller svart färg ger en bakgrund med hög kontrast för att bättre se materialet; Blå färg överensstämmer med industristandard för metalldetekterbara material
- Långa handtag på 2 och 4 oz. skopor håller handen längre från provet för att minska kontaminering eller exponering
- Platt botten på 2 och 4 oz. skopor håller skopan upprätt för användning av en vägande båt: spills inte när den vilar på en plan yta
- Individuellt inslagna i polyetenpåse och gammasteriliserade, parti —stämplat redo för engångsanvändning och kassering
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Färg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Metall- och röntgendetekterbar skopa |
| Avsluta | Impregnerad med rostfritt stålpulver |
| För användning med (utrustning) | Metalldetektion och röntgenutrustning |
| Visa mer |