Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Sense-Aable Scoops™ Metall- och röntgenskopor
Produktkod. 13482489 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 ml
250 ml
Längd (metriskt) handtag:
5,6 cm
5.6 cm
12,7 cm
12.7 cm
Färg:
Blått
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 13482489
Brand: Bel-Art™ H369020006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skopa och skopa fragment kan detekteras med standard metalldetektering och röntgenutrustning för att förhindra potentiell produktionskontamination, karantän och återkallelse.
  • Standard metalldetekterings- och röntgenutrustning kan upptäcka scoopfragment så små som 1,6 mm 3
  • Gjuten med en anpassad FDA-kvalitet polystyrenhartsblandning som innehåller spårmängder av rostfritt stål. Mörkblå eller svart färg ger en bakgrund med hög kontrast för att bättre se materialet; Blå färg överensstämmer med industristandard för metalldetekterbara material
  • Långa handtag på 2 och 4 oz. skopor håller handen längre från provet för att minska kontaminering eller exponering
  • Platt botten på 2 och 4 oz. skopor håller skopan upprätt för användning av en vägande båt: spills inte när den vilar på en plan yta
  • Individuellt inslagna i polyetenpåse och gammasteriliserade, parti —stämplat redo för engångsanvändning och kassering
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Blått
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Metall- och röntgendetekterbar skopa
Avsluta Impregnerad med rostfritt stålpulver
För användning med (utrustning) Metalldetektion och röntgenutrustning
För användning med (applikation) Förhindrar potentiell produktionskontamination, karantän och återkallelse
Inkluderar Intyg om bearbetning för sterilisering
Längd (engelska) Handtag 5 tum
Längd (metriskt) handtag 12.7 cm
Material Polystyrenharts
Typ av handtag Lång