Läs mer
Bel-Art™ Super Biohazard avfallspåsar
Produktkod. 17662085 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
31 x 38 tum. (79 x 96 cm)
35 x 25 tum. (35 x 64 cm)
37 x 48 tum. (94 x 122 cm)
Produktkod. 17662085
Brand: Bel-Art™ F131651419
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skyddar mot farliga revor och läckor. Super Biohazard-avfallspåsar har en steriliseringsindikator som mörknar när de utsätts för ångsterilisering i 20 minuter.
  • Skydda mot farliga revor och läckor
  • Orangeröda påsar har standardvarningssymboler för biologiska faror och försiktighetsåtgärder på fyra språk: engelska, franska, tyska och spanska
  • Extra kraftiga påsar är 2 mil tjocka blandade polymerer
  • Autoklaverbar till 121 °C (250 °F)
  • Steriliseringsindikatorn mörknar när den utsätts för ångsterilisering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 165 L
Förslutningstyp Dragkedja
Kapacitet (engelska) 43,6 gal.
Färg Rött
Mått (L x B) 19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 48 cm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 36 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Standardvarningssymbol för biologiska faror och försiktighetsåtgärder på fyra språk: engelska, franska, tyska och spanska
För användning med (applikation) Extra starka påsar med hög slagkraft och hög temperatur minskar autoklavtiden
Bredd (engelska) 14 tum
Längd (engelska) 19 tum
Tjocklek 2 mil
Material Polymer
Produkttyp Avfallspåse för biologiska risker