Läs mer
Bel-Art™ Super Biohazard avfallspåsar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
31 x 38 tum. (79 x 96 cm)
35 x 25 tum. (35 x 64 cm)
37 x 48 tum. (94 x 122 cm)
Beskrivning
- Skydda mot farliga revor och läckor
- Orangeröda påsar har standardvarningssymboler för biologiska faror och försiktighetsåtgärder på fyra språk: engelska, franska, tyska och spanska
- Extra kraftiga påsar är 2 mil tjocka blandade polymerer
- Autoklaverbar till 121 °C (250 °F)
- Steriliseringsindikatorn mörknar när den utsätts för ångsterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 25 gal. |
| Färg | Rött |
| Mått (L x B) | 31 x 38 tum. (79 x 96 cm) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Standardvarningssymbol för biologiska faror och försiktighetsåtgärder på fyra språk: engelska, franska, tyska och spanska |
| För användning med (applikation) | Extra starka påsar med hög slagkraft och hög temperatur minskar autoklavtiden |
| Tjocklek | 2 mil |
| Material | Polymer |
| Produkttyp | Avfallspåse för biologiska risker |