Läs mer
Bel-Art™ Vibrasorb™ Ekonomi Vibrationsdämpande fäste
Handla allt SP Scienceware Produkter
:
Ekonomi Vibrationsdämpande fäste; 39 x 34 x 11,8 cm
Beskrivning
- Absorberar vibrationer ner till 13Hz med maximal belastning på 16 kg (35 lb.)
- Fyra Vibro-Sorber™ kuddar och neoprenfötter stödjer dessa 64 mm (2,5 tum) tjocka plattformar
- Skal med hög slagkraft i polystyren
- Slät, halkfri arbetsyta i neopren; lätt att torka rent
- Plattformsyta: 34 x 27,5 cm (13,5 x 11 tum)
- Maximal bärvikt för effektiv vibrationsdämpning: 11 kg (24lb)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vibrationsdämpande fäste |
| Färg | Vitt |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bredd (engelska) | 34 cm |
| Bredd (metrisk) | 27.5 cm |
| Material | Polystyren |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur