Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Mikroskopskydd
Produktkod. p-3207408 Handla allt SP Scienceware Produkter
Storlek:
O
Produktkod. 15205428
Brand: Bel-Art™ F243030000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vikem™ Microscope Covers är transparenta vinylöverdrag som skyddar mikroskop, vågar och andra instrument från damm och spill. Finns i flera storlekar.
  • Locket glider över instrumentet när det inte används
  • Finns i standardstorlekar
  • Storlekar (botten x topp x höjd): Stor storlek: 16 x 11 x 18 tum. (41 x 28 x 46 cm) och extra stor storlek: 19 x 15 x 22 tum. (46 x 38 x 59 cm)
Specifikationer
Typ Mikroskopskydd
Mått (L x B x H) 16 x 11 x 18 tum. (41 x 28 x 46 cm)
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 46 cm
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 41 cm
Material Transparent vinyl
Storlek O
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 28 cm