Läs mer
Bel Art™ Trådblykolv med Vikem™ Beläggning
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
0,64 cm
0,8 cm
Vikt (engelska):
0,25 pund
0,38 pund
Vikt (metrisk):
114 g
176 g
Unit Size:
Paket med 5
Varje
Description
- Kan rullas runt flaskor, träs genom handtag eller öglas runt flaskhalsar
- Belagd med kemikaliebeständig röd Vikem vinyl
- 30 cm (12 tum) längd och flexibilitet gör dessa vikter mycket mångsidiga
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Vikt för blyring kolv |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Rött |
| Håller | Kolvar (olika storlekar) |
| Material | Vinylbelagt bly |
| Positioner | 1 |
| Form | Cylindrisk |
| Hyllor | None |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Show More |