Läs mer
Bel-Art™ Write-On™ Tejpautomater med flera rullar
Produktkod. p-3273398 Handla allt SP Scienceware Produkter
Modell:
Bänk
Ekonomi
Produktkod. 10408283
Brand: Bel-Art™ F134720000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge en slät skrivyta för flera band i olika färger och bredder, vilket gör märkningen enkel och snabb
  • Tejprullar med olika bredd och färg kan blandas ihop på spindlar, som rymmer 5 eller fler 0,5 till 0,75 tum. (12 till 19 mm) smala rullar eller fyra 1 tum. (25 mm) breda rullar
  • När markerad tejp förs fram och skärs av på den tandade kanten, placeras en ny längd etiketttejp på skrivplattformen
  • Spindlar tas enkelt bort från enheten för lastning och lossning och kan justeras för att hålla antingen 1 eller 3 tum. (25 eller 75 mm) rullar med kärndiameter
  • Dispensern innehåller tre separeringsskivor av plast för att säkerställa smidig, hakfri dispensering för upp till fyra rullar tejp
  • Ingjutna pennhållarbrunnar på dispensern hjälper till att hålla skrivinstrument till hands
  • 12 x 5,63 x 4,13 tum. (302 x 143 x 121 mm)
  • Finns i val av ekonomi- och bänkmodeller
  • Ytterligare separeringsskivor finns tillgängliga separat
  • Bänkmodell: Plastbelagd, viktad stålbas med gummifötter för att förhindra glidning, tandad stålkant för långvarig användning, Inkluderar en fri rulle på 0,50, Vit, Write-On Märkningstejp
  • Ekonomimodell: Designad för lättare användning då plastskärkanten är gjuten i höljet, inkluderar monteringshål för säker fastsättning på en bänkskiva (skruvar medföljer ej), kan fästas på vertikala ytor med väggmonteringsadapter, inkluderar en fri rulle på 0,50 vit, Write-On Märkningstejp
Specifikationer
Produkttyp Dispenser för etiketttejp
Färg Blått
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (metrisk) 14.28 cm
Höjd (metrisk) 10.47 cm
Håller Tejper med 25 mm eller 75 mm kärna
Material Stål, plast, gummi
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Öppna Top
Kapacitet 7 rullar
För användning med (applikation) Ge en slät skrivyta för flera band i olika färger och bredder, vilket gör märkningen enkel och snabb
Inkluderar En gratis rulle på 0,5 tum vit Write-On™ Märkningstejp, Gummifötter
Modell Bänk