Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga precisions-NMR-rör
Produktkod. 15389028 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modell:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Fältstyrka:
1000MHz
100MHz
200MHz
300MHz
350MHz
400MHz
500MHz
600MHz
800MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15389028
Brand: Bel-Art™ 668000585
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
  • Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
  • Klassad som hydrolytisk klass 1
  • Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438
  • 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Camber (metrisk) 3.8μ m
Koncentricitet (metrisk) 3.8μ m
Längd (metrisk) 203.2 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Produkttyp High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Yttre 4,±9635 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 4,±2065 0,0065 mm
Fältstyrka 800MHz
Längd (engelska) 8 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm
Modell 541-PP-8-5