Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm OD Tunnväggiga precisions-NMR-rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modell:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Fältstyrka:
1000MHz
100MHz
200MHz
300MHz
350MHz
400MHz
500MHz
600MHz
800MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
- Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
- Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
- Klassad som hydrolytisk klass 1
- Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438
- 100% inspektion med flera NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 13μ m |
| Koncentricitet (metrisk) | 25 μm |
| Längd (metrisk) | 228.6 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttyp | NMR Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,±9635 0,0065 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,±2065 0,0065 mm |
| Fältstyrka | 500MHz |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.38 mm |
| Visa mer |