Läs mer
Bel-Art™ ProCulture™ Micro-Tube Homogenizer: Pistles och tuber
Handla allt SP Scienceware Produkter
Förpackningstyp:
Bulkpack
Individuellt paket
Samplingsvolym (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Produkttyp:
Stöt
mortelstöt
mortelstöt och rör
Beskrivning
Kemikalie- och värmebeständig, fri från färgämnen
Matchade mortelstötsspetsar och mikrorör kan användas antingen med homogenisator eller med handbearbetning.
- Snäva toleranser, noggrann homogenisering och slipning av material
- Kemikalie- och värmebeständig, fri från färgämnen för att eliminera potentiell läckage av tungmetaller till prover
- Tillverkad och förpackad i klass 10 000 renrum
- Certifierad DNase, RNase och Pyrogenfri
- Tillverkad av animaliskt och falat/falatesterfri polypropen
- Finns i individuella eller bulkförpackningar
- Unikt räfflat skaft ger exakt fingerkontroll av homogenisering för skjuvkänsliga prover
- Passar de flesta motoriserade blandaradaptrar
- Rörbotten 25 % tjockare bottnar än industristandard
- Frostade sido- och lockytor för märkning, positiv försegling med snäpplock och hålbar topp
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | mortelstöt |
| Spänning | 0/1 V |
| Samplingsvolym (metrisk) | 1,5 ml |
| Material | Polypropen |
| Dnase Free | Ja |
| För användning med (utrustning) | Micro-Tube homogeniseringssystem |
| Förpackningsmängd | 100/Pk. |
| Förpackningstyp | Bulkpack |
| RNase fri | Ja |