Läs mer
Bel-Art™ ProCulture™ Micro-Tube Homogenizer: Pistles och tuber
Handla allt SP Scienceware Produkter
Förpackningstyp:
Bulkpack
Individuellt paket
Samplingsvolym (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Produkttyp:
Stöt
mortelstöt
mortelstöt och rör
Beskrivning
Kemikalie- och värmebeständig, fri från färgämnen
Matched pestle tips and micro tubes can be used either with homogenizer or with hand processing.
- Tight tolerances, thorough homogenization and grinding of materials
- Chemical and heat resistant, colorant-free to eliminate potential leaching of heavy metals into samples
- Manufactured and packaged in class 10,000 cleanroom
- Certified DNase, RNase and Pyrogen-free
- Made of animal and phalate/phalate-ester free polypropylene
- Available in individual or bulk packs
- Unique ribbed shaft provides precise finger control of homogenization for shear sensitive samples
- Fit most motorized mixer adapters
- Tube bottom 25% thicker bottoms than industry standard
- Frosted side and cap surfaces for labeling, positive seal snap-cap design and pierceable top
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stöt |
| Spänning | 0/1 V |
| Samplingsvolym (metrisk) | 0,5 ml |
| Material | Polypropylene |
| Dnase Free | Yes |
| För användning med (utrustning) | Micro-Tube homogenizer system |
| Förpackningsmängd | 100/Pk. |
| Förpackningstyp | Individuellt paket |
| RNase fri | Yes |