Läs mer
Gibco™ BenchStable™ DMEM/F12
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7162104
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Produktkod. 16437060
Brand: Gibco™ A4192001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
Gibco DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM/F-12 inkluderar MDCK, gliaceller, fibroblaster, humana endotelceller och råttfibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika DMEM/F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
BenchStable DMEM/F-12 har konstruerats för lagring i rumstemperatur samtidigt som det stödjer cellulär proliferation och maximal celldensitet jämförbar med konventionell DMEM/F12 när den kompletteras med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Denna DMEM/F-12 är modifierad enligt följande:
• Optimerad för stabilitet i rumstemperatur
• Med GlutaMAX, fenolröd
• Utan att använda
HEPEPS BenchStable DMEM/F-12
DMEM/F-12 är en 1:1 blandning av DMEM och Ham's F-12. Denna formulering kombinerar DMEM:s höga koncentrationer av glukos, aminosyror och vitaminer med F-12:s många olika komponenter. DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH. DMEM/F-12 med GlutaMAX-tillskott minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. BenchStable DMEM/F-12 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer och kräver därför tillskott med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MDCK, gliaceller, fibroblaster, mänskliga endotelceller och råttfibroblaster
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 9001: 2015 standard
Produktlinje BenchStable
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Gröna funktioner Energieffektivt, Färre resurser används, Hållbara förpackningar
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Skydda från ljus.