Läs mer
Gibco™ BenchStable™ MEM
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16487060
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Produktkod. 16487060
Brand: Gibco™ A4192202
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier.
Gibco Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier. MEM kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttaastrocyter. Vi erbjuder en mängd olika MEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
BenchStable MEM har konstruerats för lagring vid rumstemperatur samtidigt som det stödjer cellulär proliferation och maximal celldensitet jämförbar med konventionell MEM när den kompletteras med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Detta MEM ändras enligt följande:
• Optimerad för stabilitet i rumstemperatur
• Med GlutaMAX, fenolröd
• Utan att
använda HEPES BenchStable MEM
MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins ’modifiering. MEM finns med Earles ’salter för användning i en CO2-inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO2. Detta MEM inkluderar Earles salter. MEM med GlutaMAX-tillskott minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. BenchStable MEM kräver komplettering med≥ 10 % fetalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, GlutaMAX, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 9001: 2015 standard
Produktlinje BenchStable
Kvantitet 10 x 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Gröna funktioner Energieffektivt, Färre resurser används, Hållbara förpackningar
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Skydda från ljus.