Läs mer
Erlab™ Benchtop for Captair™ Flex Fume Hood
Produktkod. 12868733
För användning med (utrustning):
Captair Flex M481-seriens dragskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12868733
Brand: Erlab™ I0121030001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Benchtop Fume Hood
Material Fenol
Certifikat och efterlevnad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
För användning med (utrustning) Captair Flex M481-seriens dragskåp