Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Böjd mottagareadapter med olivglas
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- NS-hylsa och NS-kon
- 105° vinkel
- Vakuumanslutning
- Glas oliv med avloppsspets
- Uppfyller DIN 12594 standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Böjd mottagareadapter med olivglas |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | NS 19/26 |