Läs mer
Benzaldehyde, 98+%, pure
Produktkod. 10571262 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
Produktkod. 10571262
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-52-7
Molekylformel C7H6O
Molekylvikt (g/mol) 106.12
InChI-nyckel HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzaldehyde
Smältpunkt -26.0°C
Densitet 1.0430 g/mL, 1.043
Kokpunkt 179.0°C
Flampunkt 64°C
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CHO
Brytningsindex 1.5440 to 1.5460
Kvantitet 250 mL
Beilstein 07, 174
Fieser 01,46; 06,26; 13,108
Merck Index 15, 1060
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formel vikt 106.12
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.