Läs mer
Benzenesulfonamide, 98+%
Produktkod. 10605202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10605202
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-10-2
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.19
MDL-nummer MFCD00007930
InChI-nyckel KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
IUPAC-namn bensensulfonamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonamide
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Färg Vitt
Flampunkt 250°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5SO2NH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 11, 39
Löslighetsinformation Solubility in water: 4.3g/L (16°C)
Formel vikt 157.19
Procent renhet 98+%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzenesulfonamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Benzenesulfonamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.