Läs mer
Benzenesulfonamide, 98+%
Produktkod. 11484243
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11484243
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10891.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157.187 g/mol
Biospecifik adsorption av kolsyraanhydras till självmonterade monolager av alkantiolater som presenterar bensensulfonamidgrupper på guld. Biospecifik bindning av kolsyraanhydras till blandade sams som presenterar bensensulfonamidligander ledde till ett modellsystem för att studera laterala steriska effekter. Bensensulfonamidmodifieringar vid c-7 av ciprofloxacin ändrar dess primära målinstreptococcus pneumoniae från topoisomeras iv till gyras. Polära substitutioner i bensensulfonamidringen av celecoxib ger en potent 1,5-diarylpyrazolklass av COX-2-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Närvaron av bensensulfonylamido (BS)-grupperna förändrade aktiviteten hos klassiska antimikrobiella fluorokinoloner från att vara mer aktiva mot Gram-negativa till Gram-positiva stammar. Biospecifik adsorption av kolsyraanhydras till självmonterade monolager av alkantiolater som presenterar bensensulfonamidgrupper på guld. Biospecifik bindning av kolsyraanhydras till blandade sams som presenterar bensensulfonamidligander ledde till ett modellsystem för att studera laterala steriska effekter. Vid konstruktion av specificiteten hos antibakteriella fluorokinoloner ändrar bensensulfonamidmodifieringar vid c-7 av ciprofloxacin dess primära målinstreptococcus pneumoniae från topoisomeras iv till gyras. Polära substitutioner i bensensulfonamidringen av celecoxib ger en potent 1,5-diarylpyrazolklass av COX-2-hämmare.
Löslighet Löslig i metanol (
25 mg/ml) och vatten (4,3 mg/ml vid 16 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-10-2
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.187
MDL-nummer MFCD00007930
InChI-nyckel KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
IUPAC-namn bensensulfonamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonamide
Smältpunkt 151°C to 154°C
Flampunkt 250°C (482°F)
Odör Odorless
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1100566
Löslighetsinformation Soluble in methanol (25mg/ml),and water (4.3mg/ml at 16°C).
Formel vikt 157.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.