Läs mer
Benzo[b]furan-2-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 10123401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10123401
Brand: Thermo Scientific Acros 233260050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 496-41-3 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-41-3
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00005848
InChI-nyckel OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-carboxylic acid, coumarilic acid, benzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2-carboxybenzofuran, coumarone-2-carboxylic acid, unii-7z6nmg947l, chembl84095, benzofuran-2-carboxylicacid
PubChem CID 10331
IUPAC-namn 1-bensofuran-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 195.0°C to 196.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 2549
Löslighetsinformation Solubility in water: partially soluble in water,soluble in boiling wat. Other solubilities: good soluble in acetone and ethanol,slightly soluble in chloroform,carbon disulfide
Formel vikt 162.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo¢b!furan-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.