Läs mer
Benzo[b]furan, 97+%
Produktkod. 11432258
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11432258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15225.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118.14 g/mol
Benso[b]furan används vid tillverkning av kumaronindenharts. Det har använts för att göra golvplattor och andra produkter. Det används också som beläggning på grapefrukt, citroner, lirner, apelsiner, tangelos och tangeriner och vid tillverkning av COITosionsbeständiga färger och lacker, i vattenbeständiga beläggningar på pappersprodukter och tyger och som lim i matbehållare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Benso[b]furan används vid tillverkning av kumaronindenharts. Det har använts för att göra golvplattor och andra produkter. Det används också som beläggning på grapefrukt, citroner, lirner, apelsiner, tangelos och tangeriner och vid tillverkning av COITosionsbeständiga färger och lacker, i vattenbeständiga beläggningar på pappersprodukter och tyger och som lim i matbehållare.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 271-89-6
Molekylformel C8H6O
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00005847
InChI-nyckel IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
IUPAC-namn 1-bensofuran
LEDER O1C=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]furan
Densitet 1.095
Kokpunkt 173°C to 175°C
Flampunkt 56°C (133°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.566
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107704
Merck Index 14,1088
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 118.14
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.