Läs mer
Bensofurazan-5-borsyra pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426660
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11426660
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H29358.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1073355-14-2 | C12H15BN2O3 | 246.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073355-14-2
Molekylformel C12H15BN2O3
Molekylvikt (g/mol) 246.07
MDL-nummer MFCD09842717
InChI-nyckel MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb001
PubChem CID 46738004
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-bensoxadiazol
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NON=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 87°C to 88°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.